3,3'-Bipiperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958208-1G OR958208-250MG
APOSOR958208-1GEA 522 EUR
APOSOR958208-1G APOSOR958208-250MG
3,3'-Bipiperidine 95%
3,3'-Bipiperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 46040-83-9