Ácido indol-4-carboxilico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR9584-1G OR9584-25G
APOSOR9584-1GEA 0 EUR
APOSOR9584-1G APOSOR9584-25G
Ácido indol-4-carboxilico 98%
Ácido indol-4-carboxilico
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. de fusión: 207…214 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009739
Núm. CAS: 2124-55-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR