6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Phenoxypicolinic acid
OR958421-1G OR958421-250MG OR958421-5G
APOSOR958421-1GEA 236 EUR
APOSOR958421-1G APOSOR958421-250MG APOSOR958421-5G
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14585023
Núm. CAS: 51362-40-4