cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: cis-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
OR958474-10G OR958474-1G
APOSOR958474-10GEA 198 EUR
APOSOR958474-10G APOSOR958474-1G
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172.1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134411
Núm. CAS: 2305-31-9