Ácido 2,5-dihidroxibenzoico, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido gentisico
OR9586-100G OR9586-25G
APOSOR9586-100GEA 49.3 EUR
APOSOR9586-100G APOSOR9586-25G
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico, grado técnico
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. de fusión: 204…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002460
Núm. CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5