1-Bromo-4-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-iodobenzene
OR9587-100G OR9587-25G OR9587-500G
APOSOR9587-100GEA 53.8 EUR
APOSOR9587-100G APOSOR9587-25G APOSOR9587-500G
1-Bromo-4-iodobenceno 98%
1-Bromo-4-iodobenceno
Formula: C₆H₄BrI
MW: 282,91 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001051
Núm. CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7