2-Phenylpropylene oxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
alpha-Methylstyrene Oxide, 1,2-Epoxy-2-phenylpropane
OR958718-1G
OR958718-250MG
APOSOR958718-1GEA
72.5
EUR
APOSOR958718-1G
APOSOR958718-250MG
2-Phenylpropylene oxide 95%
2-Phenylpropylene oxide
Formula:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059156 Núm. CAS: 2085-88-3 |