2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958805-1G OR958805-5G
APOSOR958805-1GEA 69.6 EUR
APOSOR958805-1G APOSOR958805-5G
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile 95%
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₉H₈N₂O₃
MW: 192.1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02256084
Núm. CAS: 29669-41-8