2,6-Dimetil-4-heptanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959119-25G OR959119-100G OR959119-5G
APOSOR959119-25GEA 128 EUR
APOSOR959119-25G APOSOR959119-100G APOSOR959119-5G
2,6-Dimetil-4-heptanol 95%
2,6-Dimetil-4-heptanol
Formula: C₉H₂₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008944
Núm. CAS: 108-82-7