3-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959268-1G
OR959268-250MG
APOSOR959268-1GEA
487
EUR
APOSOR959268-1G
APOSOR959268-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
3-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formula:
C₉H₁₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08691445 Núm. CAS: 110178-35-3 |