5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9593-1G OR9593-5G
APOSOR9593-1GEA 127 EUR
APOSOR9593-1G APOSOR9593-5G
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015459
Núm. CAS: 88210-96-2