Methyl-5-aminopicolinate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959381-1G OR959381-5G
APOSOR959381-1GEA 69.6 EUR
APOSOR959381-1G APOSOR959381-5G
Methyl-5-aminopicolinate 96%
Methyl-5-aminopicolinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783939
Núm. CAS: 67515-76-8