N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)acetamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Acetamido-3-hydroxypyridine
OR959383-5G
APOSOR959383-5GEA 75.4 EUR
APOSOR959383-5G
N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)acetamide 96%
N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)acetamide
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09757484
Núm. CAS: 31354-48-0