5-Bromo-2-cyclopropylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959384-1G OR959384-250MG
APOSOR959384-1GEA 134 EUR
APOSOR959384-1G APOSOR959384-250MG
5-Bromo-2-cyclopropylpyrimidine 95%
5-Bromo-2-cyclopropylpyrimidine
Formula: C₇H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14702784
Núm. CAS: 304902-96-3