4-(2-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959389-1G OR959389-5G
APOSOR959389-1GEA 157 EUR
APOSOR959389-1G APOSOR959389-5G
4-(2-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine 96%
4-(2-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine
Formula: C₈H₁₀ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00981910
Núm. CAS: 62968-37-0