Ácido benzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9594-1KG OR9594-25KG OR9594-5KG
APOSOR9594-1KGEA 43.9 EUR
APOSOR9594-1KG APOSOR9594-25KG APOSOR9594-5KG
Ácido benzoico
Ácido benzoico
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 249 °C
Pto. de fusión: 121…125 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002398
Núm. CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2