5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959407-1G OR959407-250MG
APOSOR959407-1GEA 119 EUR
APOSOR959407-1G APOSOR959407-250MG
5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
5-Hydroxy-2-nitropyridine
Formula: C5H4N2O3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03032441
Núm. CAS: 15206-26-5