6-Chloro-3-formyl-2-picoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-2-methylpyridine-3-carbaldehyde, 6-Chloro-3-formyl-2-methylpyridine, 6-Chloro-2-methylnicotinaldehyde
OR959420-1G OR959420-5G
APOSOR959420-1GEA 30.6 EUR
APOSOR959420-1G APOSOR959420-5G
6-Chloro-3-formyl-2-picoline 98%
6-Chloro-3-formyl-2-picoline
Formula: C₇H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368876
Núm. CAS: 884495-36-7