2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-methylpyridine-3-carbaldehyde
OR959452-1G OR959452-250MG
APOSOR959452-1GEA 114 EUR
APOSOR959452-1G APOSOR959452-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375370
Núm. CAS: 92444-99-0