3-Chloro-6-piperidin-1-ylpyridazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959487-10G OR959487-1G OR959487-25G
APOSOR959487-10GEA 342 EUR
APOSOR959487-10G APOSOR959487-1G APOSOR959487-25G
3-Chloro-6-piperidin-1-ylpyridazine 98%
3-Chloro-6-piperidin-1-ylpyridazine
Formula: C₉H₁₂ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00574572
Núm. CAS: 1722-11-8