5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR959510-1G OR959510-250MG
APOSOR959510-1GEA 267 EUR
APOSOR959510-1G APOSOR959510-250MG
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11043995
Núm. CAS: 1172085-67-4