Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Cyclopentyl 2-pyridyl ketone, 2-Cyclopentanecarbonylpyridine
OR959518-1G
OR959518-5G
APOSOR959518-1GEA
130
EUR
APOSOR959518-1G
APOSOR959518-5G
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone
Formula:
C₁₁H₁₃NO MW: 175,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07699202 Núm. CAS: 157592-43-3 |