N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959541-10G OR959541-1G
APOSOR959541-10GEA 516 EUR
APOSOR959541-10G APOSOR959541-1G
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide
Formula: C₇H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03394624
Núm. CAS: 245056-66-0