2-Metil-5-metoxibenzotiazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959552-1G
OR959552-5G
APOSOR959552-1GEA
125
EUR
APOSOR959552-1G
APOSOR959552-5G
2-Metil-5-metoxibenzotiazol 95%
2-Metil-5-metoxibenzotiazol
Formula:
C₉H₉NOS MW: 179.24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082664 Núm. CAS: 2941-69-7 |