2,6-Dimethylbenzothiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959556-1G OR959556-5G
APOSOR959556-1GEA 161 EUR
APOSOR959556-1G APOSOR959556-5G
2,6-Dimethylbenzothiazole 95%
2,6-Dimethylbenzothiazole
Formula: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2941-71-1