(3-Bromo-4-pyridyl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-4-pyridinemethanol, 3-Bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
OR959577-5G
APOSOR959577-5GEA 108 EUR
APOSOR959577-5G
(3-Bromo-4-pyridyl)methanol 98%
(3-Bromo-4-pyridyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847285
Núm. CAS: 146679-66-5