4-Methoxypyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959609-1G OR959609-5G
APOSOR959609-1GEA 255 EUR
APOSOR959609-1G APOSOR959609-5G
4-Methoxypyrimidine 97%
4-Methoxypyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405815
Núm. CAS: 6104-41-2