5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9598-25G OR9598-1G OR9598-5G
APOSOR9598-25GEA 91.5 EUR
APOSOR9598-25G APOSOR9598-1G APOSOR9598-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198.02 g/mol
Pto. de fusión: 158…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143428
Núm. CAS: 40530-18-5
EINECS: 254-958-1