Quinolin-8-ylmethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959827-1G OR959827-5G
APOSOR959827-1GEA 270 EUR
APOSOR959827-1G APOSOR959827-5G
Quinolin-8-ylmethanol 98%
Quinolin-8-ylmethanol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00769488
Núm. CAS: 16032-35-2