5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylpyrimidin-2-ol
OR959838-1G OR959838-5G
APOSOR959838-1GEA 33.5 EUR
APOSOR959838-1G APOSOR959838-5G
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂O
MW: 146,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20441449
Núm. CAS: 41398-85-0