4-Bromo-3-metilbenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959850-1G OR959850-25G
APOSOR959850-1GEA 0 EUR
APOSOR959850-1G APOSOR959850-25G
4-Bromo-3-metilbenzaldehído 98%
4-Bromo-3-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971197
Núm. CAS: 78775-11-8