N-Methoxy-N-methylbutyramide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959865-1G OR959865-5G
APOSOR959865-1GEA 0 EUR
APOSOR959865-1G APOSOR959865-5G
N-Methoxy-N-methylbutyramide 98%
N-Methoxy-N-methylbutyramide
Formula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14707556
Núm. CAS: 109480-78-6