1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR959875-1G OR959875-5G
APOSOR959875-1GEA 46.4 EUR
APOSOR959875-1G APOSOR959875-5G
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇IN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756564
Núm. CAS: 1202781-34-7