1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR959877-1G OR959877-5G OR959877-25G
APOSOR959877-1GEA 50.9 EUR
APOSOR959877-1G APOSOR959877-5G APOSOR959877-25G
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₆H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419802
Núm. CAS: 942319-16-6