2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Isopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
OR959891-1G OR959891-5G
APOSOR959891-1GEA 84.1 EUR
APOSOR959891-1G APOSOR959891-5G
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03130042
Núm. CAS: 100305-93-9