5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9599-25G OR9599-5G
APOSOR9599-25GEA 166 EUR
APOSOR9599-25G APOSOR9599-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrIN
MW: 307.92 g/mol
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672950
Núm. CAS: 121554-10-7