N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
OR959974-10G OR959974-1G OR959974-5G
APOSOR959974-10GEA 502 EUR
APOSOR959974-10G APOSOR959974-1G APOSOR959974-5G
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine 98%
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine
Formula: C₉H₁₅NS
MW: 169,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05668044
Núm. CAS: 58924-53-1