2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)ethanone
OR9600-1G
OR9600-5G
APOSOR9600-1GEA
68.3
EUR
APOSOR9600-1G
APOSOR9600-5G
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,0706 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683853 Núm. CAS: 6342-63-8 |