[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960089-10G OR960089-1G OR960089-5G
APOSOR960089-10GEA 864 EUR
APOSOR960089-10G APOSOR960089-1G APOSOR960089-5G
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01670261
Núm. CAS: 6334-01-6