4-(Isopropylsulphonyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960092-1G OR960092-250MG
APOSOR960092-1GEA 538 EUR
APOSOR960092-1G APOSOR960092-250MG
4-(Isopropylsulphonyl)aniline 98%
4-(Isopropylsulphonyl)aniline
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01566617
Núm. CAS: 25355-76-4