2-Bromo-5-iodoanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-iodo-2-methoxybenzene
OR9601-5G OR9601-1G OR9601-25G
APOSOR9601-5GEA 43.5 EUR
APOSOR9601-5G APOSOR9601-1G APOSOR9601-25G
2-Bromo-5-iodoanísol 98%
2-Bromo-5-iodoanísol
Formula: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07780651
Núm. CAS: 755027-18-0