4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR960144-25G OR960144-5G
APOSOR960144-25GEA 580 EUR
APOSOR960144-25G APOSOR960144-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene 96%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene
Formula: C₇H₅Br₂Cl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15526905
Núm. CAS: 89720-77-4
UN: 3265
ADR: 8,III