1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Oxan-2-yl)pyrazole-5-carbaldehyde
OR960152-1G OR960152-5G
APOSOR960152-1GEA 168 EUR
APOSOR960152-1G APOSOR960152-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07186538
Núm. CAS: 957483-88-4