4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
OR960181-5G
APOSOR960181-5GEA 208 EUR
APOSOR960181-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00652575
Núm. CAS: 19156-54-8