C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960230-1G OR960230-250MG
APOSOR960230-1GEA 377 EUR
APOSOR960230-1G APOSOR960230-250MG
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine 97%
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
MW: 189,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07801111
Núm. CAS: 876715-43-4