[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: [3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine

OR960237-1G OR960237-5G
APOSOR960237-1GEA 183 EUR
APOSOR960237-1G APOSOR960237-5G
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂ClN₃O
MW: 225,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12027097
Núm. CAS: 937665-65-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR