1,4-Dibromo-2-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,5-Dibromonitrobenzene
OR9603-100G OR9603-1KG OR9603-500G
APOSOR9603-100GEA 69.8 EUR
APOSOR9603-100G APOSOR9603-1KG APOSOR9603-500G
1,4-Dibromo-2-nitrobenceno 98%
1,4-Dibromo-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280.9 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007046
Núm. CAS: 3460-18-2