3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960347-1G OR960347-5G
APOSOR960347-1GEA 270 EUR
APOSOR960347-1G APOSOR960347-5G
3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide 98%
3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10022146
Núm. CAS: 1018284-46-2