3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-Hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
OR960353-1G
OR960353-5G
APOSOR960353-1GEA
169
EUR
APOSOR960353-1G
APOSOR960353-5G
3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 96%
3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formula:
C₇H₁₂O₃ MW: 144.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19228828 Núm. CAS: 606488-94-2 |