Fmoc-N-Me-Val-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-valine, Fmoc-N-Me-Val-OH, N-Fmoc-N-methyl-L-valine
OR960386-25G
APOSOR960386-25GEA 108 EUR
APOSOR960386-25G
Fmoc-N-Me-Val-OH 97%
Fmoc-N-Me-Val-OH
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,418 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153395
Núm. CAS: 84000-11-3